Learn More
Trifluorométhanesulfonate de diphényliodonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10712952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10712952
Marque: Thermo Scientific Acros 432840010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
CAS 66003-76-7
Point de fusion 179°C to 182°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H10I·CF3O3S
Numéro MDL MFCD00191356
Quantité 1 g
Synonyme diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium triflate, diphenyliodonium triflate, acmc-209nt6, diphenyliodonium trifluoromethansulfonat, diphenyliodanium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodonium trifluoromethane sulfonate, diphenyliodonium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium; tris fluoranyl methanesulfonate
Clé InChI SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC diphényliodane ; Trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 430.18
CID PubChem 2737137
Poids de la formule 430.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.