Learn More
Diphénylméthane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025646
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11444787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21256.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168.24 g/mol
Diphenylmethane, is used as an adhesive chemical composition for making flexible laminates for use in food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylméthane est utilisé comme composition chimique adhésive pour la fabrication de laminés flexibles destinés à l’emballage alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-81-5
Formule moléculaire C13H12
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Numéro MDL MFCD00004781
Clé InChI CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
CID PubChem 7580
ChEBI CHEBI:38884
Nom IUPAC benzylbenzene
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylmethane
Point de fusion 22°C to 26°C
Densité 1.01
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Indice de réfraction 1.577
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1904982
Merck Index 14,3328
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,benzene and chloroform.
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté ≥99%