Learn More
Diphénylméthanol (Benzhydrol), Mikromol™
Code produit 17971316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971316 25 mg 25mg
17954286 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971316 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0490.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diphénylméthanol (Benzhydrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Noms d’analytes ou de composants Diphenylmethanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H12 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Diphénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 184,0888 g/mol