Learn More
Diphénylméthanone (benzophénone), Mikromol™
Code produit 30460282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460282 4 x 25 mg -
17943176 25 mg 25mg
17931136 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460282 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0630.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diphénylméthanone (benzophénone), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone
CAS 119-61-9
Noms d’analytes ou de composants Benzophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC diphénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 182,0732 g/mol