Learn More
N-oxyde de diphénylpyraline, Mikromol™
Code produit 30051310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051310 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051310 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0557.04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de diphénylpyraline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylpyraline N-Oxide
CAS 10020-59-4
Noms d’analytes ou de composants Diphenylpyraline N-Oxide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C19 H23 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-1-methyl-, 1-oxide, Diphenylpyraline N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(21)14-12-18(13-15-20)22-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 4-benzhydryloxy-1-méthyl-1-oxydopipéridine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 297.39
Quantité 100 mg
Poids de la formule 297,1729 g/mol