Learn More
Diphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424300 100 g 100g
11404300 5 g 5g
11414300 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424300 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10884.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 775-12-2 | C12H10Si | 182.297 g/mol
Thiocarbonyl derivatives of secondary alcohols are readily reduced by diphenylsilane in a radical chain process at room temperature using triethylborane-air as an initiator. An improved radical chain procedure for the deoxygenation of secondary and primary alcohols using diphenylsilane as hydrogen atom donor and triethylborane-air as initiator. Diphenylsilane is a reagent in the invention of radical reactions for deoxygenation of alcohols via their thiocarbonyl derivatives, deamination via isonitriles, and dehalogenation of bromo- and iodo- compounds by radical chain chemistry. Fluorescent film sensor for vapor-phase nitroaromatic explosives via monolayer assembly of oligo(diphenylsilane) on glass plate surfaces. Reductions of carboxylic acid derivatives by silanes in the presence of rhodium complexes were studied. Carboxylic esters were reduced to alcohols by diphenylsilane catalyzed by [RhCl (cod)] 2/4PPh 3 or [RhCl (PPh 3) 3] at room temperature in up to 99% yields. Sequential C- Si bond formations from diphenylsilane and its application to silanediol peptide isostere precursors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés de thiocarbonyl des alcools secondaires sont facilement réduits par le diphénylsilane dans un processus de chaîne radicalaire à température ambiante en utilisant le triéthylborane-air comme initiateur. Une procédure de chaîne radicalaire améliorée pour la désoxygénation des alcools primaires et secondaires utilisant le diphénylsilane comme donneur d’atomes d’hydrogène et le triéthylborane-air comme initiateur. Le diphénylsilane est un réactif dans l’invention de réactions radicalaires pour la désoxygénation des alcools par leurs dérivés thiocarbonyles, la désamination par l’intermédiaire d’isonitriles et la déhalogénation des composés bromés et iodés par chimie de chaîne radicalaire. Capteur de film fluorescent pour explosifs nitroaromatiques en phase vapeur via l’assemblage monocouche d’oligo(diphénylsilane) sur des surfaces de plaques de verre. Les réductions des dérivés de l’acide carboxylique par les silanes en présence de complexes de rhodium ont fait l’objet d’études. Les esters carboxyliques ont été réduits en alcools par le diphénylsilane catalysé par [RhCl (cod)]2/4PPh 3 ou [RhCl (Pph 3) 3] à température ambiante avec des rendements atteignant 99 %. Formations de liaisons C-Si séquentielles à partir du diphénylsilane et son application aux précurseurs isostères des peptides silanediol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases, des poudres de métaux à haute teneur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775-12-2
Formule moléculaire C12H10Si
Poids moléculaire (g/mol) 182.297
Numéro MDL MFCD00003002
Clé InChI BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
CID PubChem 6327659
Nom IUPAC cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène(phényle)silanide
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
Spécification
Point d’ébullition 95°C to 97°C (13mmHg)
Nom chimique ou matériau Diphenylsilane
Quantité 100 g
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.579
Densité 0.996
Formule linéaire (C6H5)2SiH2
Beilstein 2935887
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 184.32
Pourcentage de pureté 97%