Learn More
7-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonate de dipotassium, Mikromol
Code produit 30461052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461052 4 x 25 mg -
30051407 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30461052 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3705.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
7-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonate de dipotassium, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
CAS 842-18-2
Noms d’analytes ou de composants 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H6 O7 S2 . 2 K
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate
Formule InChI InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC dipotassique;7-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 380.48
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 379,8829 g/mol