Learn More
Tocris Bioscience™ DIPPA hydrochloride
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
An irreversible and selective antagonist at the κ receptor, with persistent effect in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DIPPA hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 484.87 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 484.864 |