Learn More
Saint Gobain Life Sciences Louche en PFA Chemware™
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Non contaminant
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Concentration la plus faible en ions métalliques de n’importe quel fluoropolymère
- La conception de la poignée permet à la louche d’être accrochée au bord du récipient, éliminant ainsi les fuites de liquides corrosifs sur la surface environnante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Louche |
| Matériau | PFA |
| Capacité (impériale) | 1.8 oz. |
| Capacité (métrique) | 53 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient de > 80 mm de diamètre |
| Longueur (impériale) | 7.1 in. |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Largeur (impériale) du bol | 3 in. |
| Largeur (métrique) du bol | 76 mm |