Learn More
Dipropylène glycol, mélange d’isomères, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402998 2500 g 2500g
11492988 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11402998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18716.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.51€
    77.65€ / 2500g
    Économisez 14.86€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Dipropylene glycol, mixture of isomers is used as a solvent, plasticizer, polymerization initiator and monomer. It acts as an additive used in perfumes, skin and hair care products. It is an active ingredient in commercial fog fluid, which is used as an entertainment in fog machines. Further, it is used as an intermediate in polyurethane polyols, alkyd resins and non-reinforced polyesters. In addition to this, it is used in dyes, paints, hydraulic brake fluids and cutting oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dipropylène glycol, mélange d’isomères, est utilisé comme solvant, plastifiant, initiateur de polymérisation et monomère. Il agit comme un additif utilisé dans les parfums et les produits de soins de peau et des cheveux. Il s’agit d’un ingrédient actif dans les fluides pour brume commerciaux, qui est utilisé comme un produit de divertissement dans les machines à brume. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans les polyols de polyuréthane, les résines alkydes et les polyesters non renforcés. Enfin, il est utilisé dans les colorants, les peintures, les liquides de frein hydraulique et les huiles de coupe.
Solubilité
Miscible avec l’eau froide, l’eau chaude, le méthanol, l’éther diéthylique et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25265-71-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipropylene glycol
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion -32°C
Densité 1.022
Point d’ébullition 231°C to 235°C
Odeur Odorless
Formule moléculaire HOC3H6OC3H6OH
Indice de réfraction 1.441
Numéro MDL MFCD00051023
Quantité 2500 g
Synonyme Bis(hydroxypropyl) ether; Oxybispropanol
Informations sur la solubilité Miscible with cold water,hot water,methanol,diethyl ether and ethanol.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%