Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètre portatif de mesure directe du sol
Code produit 10602702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
10602702 -2 à 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10602702 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI99121
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Testez le pH du sol directement ou dans une suspension de sol préparée avec de l’eau déionisée. Le pH-mètre portatif de mesure directe du sol Hanna Instruments™ est un pH-mètre durable et étanche avec de nombreuses caractéristiques avancées qui se trouvent dans des instruments portatifs plus coûteux.
Le pH-mètre HI99121 est doté d’un grand écran LCD multiniveau qui affiche simultanément les relevés de pH et de température. L’écran LCD comporte également des indicateurs pour l’état de l’étalonnage, le niveau de la batterie et la stabilité, ainsi que des messages du tutoriel à l’écran. La sonde de pH et de température HI1292D préamplifiée fournie est dotée d’une pointe conique et robuste qui peut être directement insérée dans un sol humide ou doux.
  • Électrode à pointe conique pour la mesure directe du pH du sol
  • Comprend une vis en plastique pour perforer les sols plus durs
  • Capteur de température intégré pour compensation automatique de température
  • Électrode amplifiée pour une réponse rapide et stable, immunisée contre le bruit électrique
  • Mesures précises avec une résolution de 0,01 pH et une précision de± 0,05 pH
  • Remplissez l’électrode en tournant le bouchon pour permettre à plus d’électrolyte de référence de s’écouler
  • Idéal pour les producteurs domestiques et professionnels et la surveillance de l’environnement
  • Étalonnage automatique avec reconnaissance de tampon
Spécification
Comprend Électrode de pH, tarière, solution de préparation du sol, solution tampon pH 4,01 / 7,01, solution de nettoyage pour les dépôts inorganiques et organiques de sol, bécher en plastique, piles, instructions, coffret de transport rigide
Précision (température) ±0,5 °C (jusqu'à 60 °C) ; ±1,0 °C (extérieur), ±1 °F (jusqu'à 140 °F);
Précision (pH) ±0,02
À utiliser avec (application) Analyse des sols pour les maraîchers amateurs et professionnels et le contrôle environnemental
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Calibration Points 1 ou 2
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Plage de températures (impériale) 23,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C/°F
Dimensions (L x l x H) 152 x 58 x 30 mm (6,0 x 2,3 x 1,2 in)
Poids (métrique) 205 g
Poids (impériale) 7,2 oz.
Garantie 2 ans (sonde 6 mois)
Matériau Sonde à corps en verre
Type de sonde HI1292D Corps en verre, électrode de pH pré-amplifiée pour la mesure du sol avec capteur de température interne, connecteur DIN et 1 m (3,3 pi) câble
Gamme d’humidité relative Max. 100 %
Compensation thermique Automatique, de -5,0 à 105,0°C (de 23 à 221°F)
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Type de batterie 3 x 1,5 V AAA
Autonomie de la batterie 1200 h (arrêt automatique après 8 min.)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Direct Soil Measurement pH Portable Meter
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Lauryl Sulphate