Learn More
Brady™ Direct Thermal Printable Labels, 25 mm Core
Click to view available options
Hauteur (métrique):
21,6 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Largeur (métrique):
30,5 mm
57,1 mm
101,6 mm
Répétition verticale (métrique):
24,6 mm
28,6 mm
35 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Direct thermal paper
- Ideal for warehouse marking
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Matériau | Direct Thermal Paper |
| Print Technology | Direct Thermal |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Warehouse Marking |
| À utiliser avec (équipement) | BBP™11 Label Printer, BBP™12 Industrial Label Printer, THT 76 mm Core Printers |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |