Learn More
DiversifiedBiotech Direct Thermal Roll Labels
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200132145
Click to view available options
Longueur (impériale):
0,94 po
1,28 po
1,50 po
Conditionnement:
500 kits
Code produit. 30282287
Marque: DiversifiedBiotech DTCR6000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer
  • Direct Thermal Cryo-Tags™ formatted to work with most direct thermal printers
  • Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both
  • Cryogenic labels are suitable for a variety of applications
  • Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer
Spécification
Type d’adhésif Peel and Stick, Acrylic
Couleur White
Finition Semi-gloss
Format Roll
Matériau Polyolefin
Print Technology Direct Thermal
Type de produit Ultra Reflective Letter Label
Stérilité Non-sterile
Dimensions (LxW) 1.50 x 0.50 in.
Longueur (impériale) 1,50 po
Largeur (impériale) 0.50 in.
Largeur (métrique) 1.27 cm