Learn More
Brady™ Rouleau à flèches directionnelles
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 25 mm
33 m x 100 mm
33 m x 50 mm
Couleur:
Blanc
Noir
Noir sur jaune
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE, directives européennes 67/548 et 88/379 |
| Description | Noir sur blanc |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Sensible à la pression |
| Couleur | Noir |
| Finition | Brillant |
| Format | Tape |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Rouleau à flèches directionnelles |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité |
| Nb par paquet | 1300 Markers/Roll |
| Afficher plus |