Learn More
Diroximel fumarate, MedChemExpress
Code produit. 16445717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16445717
Marque: Medchem Express HY100375
MedChemExpress Diroximel fumarate (ALKS 8700) is an orally-active and well-tolerated monomethyl fumarate (MMF) prodrug in a controlled-release formulation. Diroximel fumarate is considered as active equivalent to its active metabolite dimethyl fumarate (DMF). Diroximel fumarate has a favorable safety and efficacy profile, has the potential for the study of multiple sclerosis (MS).
Diroximel fumarate (ALKS 8700) is an orally-active and well-tolerated monomethyl fumarate (MMF) prodrug in a controlled-release formulation. Diroximel fumarate is considered as active equivalent to its active metabolite dimethyl fumarate (DMF). Diroximel fumarate has a favorable safety and efficacy profile, has the potential for the study of multiple sclerosis (MS).
Spécification
Nom chimique ou matériau Diroximel fumarate
CAS 1577222-14-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H13NO6
Quantité 5 mg
Synonyme ALKS 8700 BIIB098
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (489.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN1C(CCC1=O)=O)/C=C/C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 255.22
Poids de la formule 255.22
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.