Description
- Signal lamp - EU / UK / US, for level control, visual signal (flashing) when the level is reached
- Magnetic holder for individual attachment
- Disc sensor, visual alarm at full state
- 3 m signal cable
- 2 m hook and loop fastener for disc sensor
- Includes power supply: 24V DC EU / UK / US plug
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Comprend | Jeu de capteurs à disque, lampe témoin, état vide |
| À utiliser avec (application) | Visual signal at empty state |
| À utiliser avec (équipement) | SCAT Signal Boxes T1 and T5 |
| Type de montage | Magnetic Holder |
| Type de produit | Disc Sensor |