Learn More
BD Seringue deux pièces avec embout Luer-Slip excentrique Discardit™
Pour applications stériles. La seringue deux pièces avec embout Luer-Slip excentrique BD Biosciences™ Discardit™ est un dispositif à usage unique.
65.65€ - 424.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Type de produit | Seringue en 2 parties Luer-Slip excentré |
Jetable | Oui |
Type de connexion | Luer-Slip excentré |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10152534
|
BD
309110 |
10 ml | Sans aiguille |
424.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10743785
|
BD
300296 |
20 ml | Sans aiguille |
144.48€
80 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10345844
|
BD
309050 |
5 ml | Sans aiguille |
65.65€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Stérile
- À usage unique
- Seringue à deux pièces
- Luer-Slip
- Jetable
- Transparent
Spécification
Transparent | |
Oui | |
Oui |
Seringue en 2 parties Luer-Slip excentré | |
Luer-Slip excentré | |
Oui |