Learn More
Kartell™ Tube de décharge pour dosipet
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dosipet 2,5 à 10 ml
Dosipet 25 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
25-100 ml pour distributeur Dosipet
Spécification
Spécification
| Description | Tube de décharge |
| Matériau | FEP |
| À utiliser avec (équipement) | Dosipet 25 à 100 ml |