Learn More
Phosphate d’hydrogène disodique dihydraté, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 13265393 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
13265393 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13265393 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0343.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Réactif de laboratoire
Spécification
CAS 10028-24-7
pH 9,0 à 9,5 (solution 0,1 M (à 25 °C))
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 99 %
Formule moléculaire H5Na2O6P
Numéro MDL MFCD00149182
Synonyme Sorensen's salt , di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate , Sodium phosphate dibasic dihydrate , Sodium monohydrogen phosphate dihydrate
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène disodique dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 177.99