Learn More
Phosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10793811 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10793811 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10793811 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0304.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.98€
    77.31€ / 1kg
    Économisez 20.67€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion 35 °C
CAS 10039-32-4
pH 8,7 à 9,3 (solution à 5 % à 25 °C)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98,0 à 101,0 %
Formule moléculaire H25Na2O16P
Numéro MDL MFCD00149181
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 358.14
Densité 1,52 g/cm³ (20 °C)