Learn More
Tellurite disodique, TRC
Code produit 30420699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420699 10 g 10g
30412052 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30420699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS67363010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-20-2
Formule moléculaire 2 Na . O3 Te
Poids moléculaire (g/mol) 221.58
Synonyme Telluric acid (H2TeO3), sodium salt (1:2), Sodium tellurate(IV) (Na2TeO3) (6CI,7CI), Telluric acid (H2TeO3), disodium salt (8CI,9CI), Disodium tellurate (Na2TeO3), Disodium tellurite, Disodium trioxotellurate, Sodium tellurate (Na2TeO3), Sodium tellurite, Sodium tellurite (Na2TeO3), Sodium tellurium oxide (Na2TeO3)
Nom IUPAC tellurite de sodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Te](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Disodium Tellurite
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Poids de la formule 223.8705