Learn More
Disopyramide 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30457977
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457977 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457977 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0108.0001
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Disopyramide 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Disopyramide
CAS 9-5-3737
Noms d’analytes ou de composants Disopyramide
Conditions d’expédition Ice Pack (-20°C)
Formule moléculaire C21 H29 N3 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Disopyramide
Formule InChI InChI=1 S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17 H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
SMILES CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
Nom IUPAC 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-pyridin-2-ylbutanamide
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 339.47
Quantité 1 mL
Poids de la formule 339.2311 g/mol