Learn More
Disopyramide, Mikromol™
Code produit 17900606
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17900606 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17900606 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0108.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Disopyramide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Disopyramide
CAS 9-5-3737
Noms d’analytes ou de composants Disopyramide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H29 N3 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Disopyramide
Formule InChI InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
SMILES CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
Nom IUPAC 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phényl-2-pyridine-2-ylbutanamide
Poids moléculaire (g/mol) 339.47
Quantité 500 mg
Poids de la formule 339.2311 g/mol