Learn More
Witeg™ Distributeur
Marque: Witeg™ 5 370 803
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
± 0,06 ml | |
Autoclavables | |
1 à 10 ml |
Distributeur | |
Ressort platine |