Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur d'essuie-mains roulés WypAll™
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Distribution sans contact, pour réduire la contamination et la propagation des germes
- Peut être fixé au mur pour plus de confort
- Conçu pour augmenter la productivité et réduire le gaspillage
- Conception pratique et facile à nettoyer avec une finition en plastique blanc ne retenant pas les saletés et poussières
- La simplicité de l’entretien réduit les coûts dans les zones à forte utilisation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de serviettes essuie-mains |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (impériale) | 5.9 in. |
| Profondeur (métrique) | 15 cm |
| Longueur (impériale) | 5.8 in. |
| Longueur (métrique) | 25 cm |
| Largeur (impériale) | 11.7 in. |
| Largeur (métrique) | 29.6 cm |
| Capacité | Wipes |
| Matériau | Plastique |
| Afficher plus |