Learn More
Poulten Graf™ Distributeur, solvant, comprend deux adaptateurs en polypropylène et un tube d’alimentation en PTFE, de 100 ml à 500 ml
Marque: Poulten Graf™ 101 08158
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Distributeur FORTUNA™ OPTIFIX™• Une solution pour chaque produit: phases aqueuses, solvants, corrosifs et HF
• Disponible avec vanne de recirculation
• Tourelle pivotante 360°, étiquette de produit toujours visible
• Réglage rapide du volume avec ajustement fin
• Cylindre verre naturel -sauf versions HF- calibré sous vide, recouvert polypropylène limitant les risques de casse et intégré au bloc soupape. Cylindre PTFE pour version HF
• Bouton de distribution simple et ergonomique, double graduation droitiers -gauchers, haute lisibilité
• Réglage rapide du volume avec ajustement fin
• Bloc soupape sans pièces métalliques, pas de corrosion
• Monté sur tourelle de distribution FIX pivotante sur 360°, étiquette de produit toujours visible
• Adaptation directe sur filetage GL32, adaptateurs GL40 et GL45 fournis
• Protège-doigt polypropylène
• Versions Loop avec vanne de recirculation:
• Aucun risque de goutte ni de fuite même en cas de renversement
• Pas de gaspillage de réactif durant l'amorçage
• Distributeur OPTIFIX™ SOLVENT
• Pour solvants organiques
• Cylindre verre
• Piston verre
• Tourelle FIX PP
• Inclus avec adaptateur GL40 et GL45 et certificat de conformité