Learn More
Honeywell™ Dispensing System and Dip Tube
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
18 L Drum without Dip Tube
200 L Drum without Dip Tube
45 L Drum without Dip Tube
Capacité (métrique):
18 l
45 l
200 l
Conditionnement:
1 pack
Spécification
Spécification
| Type de produit | Returnable Container Accessory |
| Capacité (métrique) | 18 l |
| À utiliser avec (équipement) | 18 L Drum without Dip Tube |
| Quantité | 1 |
| Poids (métrique) | 0.675 Kg |