Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
Code produit. p-7251028 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17740938
Marque: Gilson F110101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le distributeur DISPENSMAN™ est un distributeur pour flacon visant à assurer une distribution pratique, sûre et précise des solutions et des solvants couramment utilisés dans les laboratoires.
  • Précis: Distribution rapide et facile avec un réglage précis du volume.
  • Pas de perte de liquide: Avant la première utilisation, purgez l’air en position RECYCLE pour garder le liquide à l’intérieur de la bouteille et éviter toute perte de liquide.
  • Sûr: Votre paillasse et vos instruments sont protégés grâce au système anti-goutte et au retour du liquide dans la bouteille après utilisation.
  • Adaptable
  • Differents aptateurs de flacons disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0.012, ≤0.002
Angle 90°C
Type de produit Bottletop Dispenser
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 8655-5
Couleur White, Blue
Densité 2.2 g/cm³
Canaux 1
Matériau Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass
Volume (métrique) 2,5 ml
Affichage None
À utiliser avec (application) Dispensing bottled liquids
À utiliser avec (équipement) Bottled Liquids
Comprend Dispenser
Incréments .05 mL
Pression max. 600 mbar
Modèle Dispensman
Type de col Straight
Quantité 1
Reproductibilité Yes
Forme Bar with Nozzle
Stérilité Non stérile
Température (impériale) <59°F and >104°F
Température (métrique) <15°C and >40°C
Indice de viscosité 500 mm²/s max
Volume (impériale) du réservoir 0.08 oz.
Garantie 1 Year
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 20 cm
Porosité 1