Learn More
Disperser Orange 1 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30313367
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30313367 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30313367 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA12972101AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 mL
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Acétonitrile