Learn More
IKA™ Élément de dispersion
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
10 ml à 1,5 L
50 ml à 2 L
Diamètre (métrique):
18 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Profondeur d’immersion : de 40 à 165 mm
- Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316L
- Adapté aux solvants : Oui
- Température max. : 180°C
- Méthodes de stérilisation : Toutes les méthodes
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Élément de dispersion |
| Vitesse | 25 000 tr/min |
| Granulométrie | Émulsions de 1 μm à 10 μm, suspensions de 15 μm à 50 μm |
| Plage de volume (métrique) | 10 ml à 1,5 L |
| Diamètre (impériale) | 0,7 in |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 194 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L |
| À utiliser avec (équipement) | T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™ |
| Modèle | S 25N–18G |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering