Learn More
Kinematica Récipient de dispersion
Code produit. 15883744 Tous les produits Kinematica Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
15883744 150 mL 1 pièce
1 options
Code produit. 15883744
Marque: Kinematica 11051041
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme interne en trèfle interrompt efficacement le flux dans la direction radiale et génère une force antagoniste supplémentaire.
  • Forme interne en trèfle
  • Interrompt le flux dans la direction radiale pour générer des forces antagonistes supplémentaires
  • Les turbulences élevées optimisent l’efficacité du mélange et de la dispersion
  • Minimise le temps de traitement et la production d’énergie
Spécification
Capacité (métrique) 150 mL
Dimensions Filetage : GL45
Taille de l’alésage (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Modèle GS 25KL2