Learn More
HUBER Insert de déplacement
Click to view available options
Longueur (métrique):
85 mm
124 mm
162 mm
172 mm
194 mm
245 mm
260 mm
265 mm
275 mm
À utiliser avec (équipement):
CC-205B
CC-308 B
CC-315B
CC-410, CC-410 wl
CC-510 W, CC-515 W, CC-520 W, CC-525 W, CC-820/w, CC-510
CC-510, CC-515, CC-905, CC-905 W, CC-906 W
Ministat 125/230 W
Ministat 230/230 W
Ministat 240/240 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
Insert de déplacement
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | CC-315B |
| Type | Insert pour déplacement |
| Longueur (métrique) | 260 mm |