Learn More
Epredia™ Moules d’enrobage jetables
Code produit. 10724227 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10724227
Marque: Epredia™ 58951
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez des moules de base jetables Epredia™ avec toutes les cassettes standard.
Utilisez les moules et anneaux d’enrobage jetables Epredia™ avec toutes les cassettes et anneaux d’enrobage de taille standard. Moulée en plastique rigide, la conception du bloc fournit un meilleur soutien de la base et une plus petite surface de coupe.
  • Le nettoyage associé aux moules métalliques n’est pas nécessaire
  • La transparence facilite l’orientation des tissus
Informations de commande :
  • Vendus en cartons de quatre boîtes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Plastique
Dimensions (L x l) 24 x 24 mm
Jetable Single-use