Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture à usage unique, en verre sodocalcique, avec filetage DIN, et capuchon à visser en PP
Les tubes de culture sont utilisés pour la croissance de cultures à partir d'un milieu liquide.
70.50€ - 91.70€
Spécification
Description | Épaisseur de 1 mm |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique, polypropylène, TPE |
À utiliser avec | Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles |
Comprend | Avec joint en TPE |
Quantité | 100/Bte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10431541
|
DWK Life Sciences
231751459 |
16 mm | 100 mm |
75.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10223311
|
DWK Life Sciences
231751159 |
12 mm | 100 mm |
70.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10739211
|
DWK Life Sciences
231752155 |
16 mm | 160 mm |
91.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10643982
|
DWK Life Sciences
231752352 |
18 mm | 180 mm |
85.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif sont un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent se dérouler à différentes échelles : les récipients sont choisis en conséquence. Pour les essais, des récipients relativement petits comme les tubes de culture sont utilisés. En plus des tubes de culture fabriqués en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodo-calcique. Il s'agit d'un verre de la troisième classe de résistance hydrolytique, qui entre dans la catégorie des verres sodo-calciques, présentant une teneur élevée en oxydes alcalins et alcalinoterreux.- Culture, entreposage et transport de micro-organismes
Spécification
Épaisseur de 1 mm | |
Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles | |
100/Bte |
Verre sodocalcique, polypropylène, TPE | |
Avec joint en TPE | |
Non autoclavable |