Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture jetable, en verre sodocalcique, bord droit
Code produit. 15601604 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
14 mL
15 ml
18 mL
19 mL
22 mL
Diamètre (métrique):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
550 pièces
Code produit. 15601604
Marque: DWK Life Sciences 231720862
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de culture sont utilisés pour la culture à partir de milieux liquides.
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. En plus des tubes de culture en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodocalcique. Il s’agit d’un verre de la troisième classe de résistance à l’eau et appartient à la catégorie des verres sodocalcique avec une forte proportion d’oxydes alcalins et alcalins de terre.
  • Les tubes de culture à bords droits peuvent être fermés avec des bouchons en métal ou en coton pour permettre l’échange d’air
  • Le bord droit permet l’utilisation de Kapsenberg et de bouchons en métal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Épaisseur de 0,55 mm
Capacité (métrique) 6 mL
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec Croissance des microorganismes ; pour le travail microbiologique
Quantité 550/Bte
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) 11,75 mm