missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Gants jetables

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descrizione
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Les gants en vinyle, nitrile et latex
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 600 gants
- Moyenne : 1600 gants
- Grande : 3000 gants
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Les gants ayant été en contact avec des matières considérées dangereuses ou toxiques.
Matériel stérilisé par autoclave - Les gants épais et résistants, en textile ou en cuir.
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) ou contaminé par du sang qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Autres types d'équipements de protection.
- Verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols.
Specifica
Specifica
| Capacité (métrique) | 25 kg |
| Capacité (impériale) | 55 lb. |
| Couleur | Beige, Green, Red, White |
| Dimensions (L x l x H) | 38 x 38 x 97 cm |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions | Grand |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard, Plastic |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto