Learn More
Kolmi Hopen™ Ensemble tunique et pantalon pour soins de santé jetables, 48 g/m2
Code produit 17770169 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
Grand
XL
2XL
Conditionnement:
60 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17770169 2XL 60 pièces
17750169 S 60 pièces
17740169 M 60 pièces
17730169 Grand 60 pièces
17760169 XL 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17770169 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur J40480/XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.22€
    82.76€ / 60 pièces
    Économisez 35.46€
    29% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ces ensembles tuniques et pantalons jetables offrent une protection supplémentaire aux travailleurs de la santé.
  • Matériau en polypropylène léger et respirant
  • La forme ample permet à l’utilisateur de conserver une bonne amplitude de mouvement
  • Chemise sans col
  • Pantalon avec taille élastique
  • Conditionnés individuellement pour l’hygiène et une distribution contrôlée
  • 48 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Dimensions 2XL
Matériau Polypropylène
Couleur Marine
Type de manchon manches courtes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Dentaire, médical
Nb par paquet 60 Paquets