Learn More
Copan Italia™ Anses d’inoculation jetables
Utilisez les anses d’inoculation jetables Copan Italia™ pour vos besoins en recherche et en laboratoire. L’anse d’inoculation polyvalente est en plastique rigide, étalonnée et stérile.
190.00€ - 404.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Jetable | Oui |
Type de produit | Anse d’inoculation |
À utiliser avec (équipement) | Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
À utiliser avec (application) | Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13414992
|
Copan Italia™
8177CSR40H |
Bleu foncé | 4000/paquet |
404.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746538
|
Copan Italia™
179CS01 |
Bleu clair | 500/paquet |
190.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756538
|
Copan Italia™
179CS10 |
Bleu clair | 2000/paquet |
204.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Stérile
- Calibré
- Plastique rigide
Spécification
Stérile | |
Anse d’inoculation | |
Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
Oui | |
Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |