Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables
Click to view available options
Quantité:
25 paquets
5 Paquets
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Dimensions (L × H) : 50 × 100 mm (1,97 × 3,94 po)
- Cartes en carton jetables
- Ouverture : 15 mm (0,591 po)
- Fenêtre KBr
Spécification
Spécification
| Type | Carte IR |
| Matériau | Fenêtre KBr |
| Quantité | 5 Paquets |