Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cartes IR jetables, 5x10 cm, fenêtre KBr, ouverture 19 mm
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
5 paquets
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Taille : 5 x 10 cm
- Fenêtre KBr
- Ouverture de 19 mm
Spécification
Spécification
| Description | Cartes IR jetables |
| Quantité | 5 paquets |