Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreaux d’agitation magnétiques jetables
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
41,3mm
50,8mm
Description
- Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Dimensions (L x l x H) | 50,8 x 8mm |
| À utiliser avec (application) | Le mélange de réactifs radioactifs lors d’une contamination croisée peut être un problème |
| Revêtement | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diamètre (métrique) | 8mm |
| Longueur (métrique) | 50,8mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 100 |
| Forme | Polygonale |
| Afficher plus |