Description
Assure un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. L'/Le/La 3M Le respirateur à particules de la série 8000 est de forme neuronique.
Les appareils respiratoires 3M™ série 8000 offrent une protection respiratoire légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage. La coque résistante aux chocs et les appareils respiratoires exclusifs 3M™ offrent une protection durable et confortable, en particulier dans des conditions chaudes et humides. Les poussières, les brouillards et les vapeurs de métaux sont les dangers respiratoires les plus courants dans l’environnement de travail comme sous-produits de procédés tels que le broyage et le mélange. Les appareils respiratoires 3M offrent une protection confortable et sans entretien contre ces dangers spécifiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 149 |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP2 |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Efficacité de filtre | FFP2 |
| À utiliser avec (application) | Pour les poussières, les fibres et les brouillards aqueux |
| Quantité | 10/paquet |
| Résistant à | Pour les poussières, les fibres et les brouillards aqueux |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?