Learn More
Copan Italia™ Pipettes Pasteur jetables
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
7 ml
Contenance du bulbe (métrique):
3,5 ml
Conditionnement:
400 pièces
500 pièces
Description
- Produit incassable
- Peut être scellé et congelé
- Utilisable dans l’azote liquide.
- Stérile
- Polyéthylène PEBD
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,5 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 7,8 mm |
| Matériau | PEBD |
| Gouttes/ml | 21 |
| À utiliser avec (application) | Pour le transfert et la distribution en toute sécurité de liquides dans tout type de laboratoire |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 500/boîte |
| Volume (métrique) | 7 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Type | Pipette Pasteur |
| Afficher plus |