Learn More
Nexcelom Bioscience Chambres de numération des cellules en plastique jetables
Description
Chambre de culture sur lame de numération cellulaire à épaisseur de lame standard et jetable.Les chambres de numération de cellules en plastique jetables Nexcelom™ sont conçues avec deux chambres de numération par lame.
- Épaisseur de lame standard
- Pour les cellules de 2 à 80 μm de diamètre
- Chaque lame est dotée d’un film de protection des deux côtés qui doit être retiré avant utilisation
- Économique
- Jetable
- Pratique
- Deux chambres de numération par lame
- Boîte de 75 lames pour 150 numérations
Spécification
Spécification
| Type | Chambre de numération |
| Matériau | Plastique |
| Nbre par carton | 75 |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.