Learn More
Chemsplash Cagoule jetable en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 30058364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30058364 Bleu 1000 pièces
30058379 Blanc 1000 pièces
30058451 Rouge 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30058364 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 6335.300.999
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour la manipulation des aliments, ces cagoules à code couleur sont parfaites pour une multitude d'environnements de travail hygiéniques.
Cagoule 20G
  • Matière : Polypropylène filé 20 g/m²
  • Élastique à l'ouverture des yeux
  • 36 cm de la tête aux pieds
  • Enceinte de tête complète
  • Élastique au niveau du cou
  • Découpe en deux parties
  • Sans PFAS
Description : Idéales pour la manipulation des aliments, ces cagoules à code couleur sont parfaites pour une large gamme d'environnements de travail hygiéniques. La cagoule offre une couverture intégrale de la tête et est conçue pour assurer un maintien sûr et confortable grâce à ses élastiques.
Spécification
Type de produit Bouchon de protection
Dimensions Taille unique
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Type de bouchon Attaches
Jetable Usage unique
Sans latex Oui