Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen non stériles, en nitrile, non poudrés, jetables
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- 100 % nitrile - résistent à une large gamme de produits chimiques et trois fois plus résistants aux perforations que le latex
- Conception ergonomique avec bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans latex ni protéine et non poudrés pour éliminer le risque d’allergies de type I
- Épaisseur de 0.10 mm
- Accélérateurs résiduels indétectables
- Dépassent les exigences de la norme EN 374, EPI catégorie III
- Conformes à la norme EN 455 parties 1 et 2
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme EN 455, parties 1 et 2 |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants d’examen |
| Dimensions | XL |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
| Afficher plus |