Learn More
Corning™ Bouchons de transfert aseptique pour flacons d’agitation jetables
Tous les produits Corning Produits
Description
Ces bouchons de transfert aseptique pour flacon d’agitation Corning™ améliorent la productivité de vos opérations de culture cellulaire lors de l’ajout ou du retrait de milieux et de cellules. Ces bouchons de transfert aseptiques sont stériles (SAL 10-6), fournis en conditionnement double individuel ; ils s’adaptent aux bras latéraux sur les flacons d’agitation jetables Corning. Fabriqués en polyéthylène haute densité. L’autoclavage est déconseillé.
- Tubulure flexible étanche à la chaleur, résistante aux produits chimiques, dia. int. 1/4, dia. ext. 3/8
- 24 longueurs de tube, avec connecteur
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec (équipement) | Corning™ n° réf. 3563 |
| Comprend | Tube plongeur pour bras latéral de 0,25 po avec des pores de 0,2 μm, évent, de qualité médicale |
| Nbre par carton | 2/Carton |
| Nb par paquet | 1/Paquet |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.