Learn More
Greiner Bio-One Sachets de mise au rebut
GREENER_CHOICE
Code produit. 10408892
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1100 x 700 mm
Capacité (métrique):
130 L
Matériau:
PA
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 10408892
Marque: Greiner Bio-One 649401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés. Les sachets de mise au rebut Greiner Bio-One sont disponibles en PP et en PA.
  • Non stériles
  • Le polypropylène (PP) convient aux autoclaves à vapeur
  • Le polyamide (PA) convient aux stérilisateurs à air chaud
  • Épaisseur de la feuille de métal : 0.05 mm
  • Capacités nominales de 10 à 130 litres
  • Exclusivement destinés à un usage unique
Protègent de la lumière directe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 130 L
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés
Matériau PA
Épaisseur (métrique) 0,05 mm
Dimensions (L x l) 1100 x 700 mm