Learn More
Scientific Industries SI™ Perturbateur numérique de cellules Disruptor Genie™
Code produit. p-6966018
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CH
Prise EU
Prise UK
Modèle:
SI-DD58
SI-DD68
SI-DD78
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15577345
Marque: Scientific Industries SI™ 83041287
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Augmente l’efficacité de la désintégration par les billes de perturbation grâce à une conception unique et brevetée de supports de microtubes. Le perturbateur numérique de cellules Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ fournit une désintégration mécanique vigoureuse des cellules.
    • Le modèle numérique est idéal pour des résultats précis, reproductibles et répétables.
    • Alarme de vitesse et vitesse réglable
  • Désintégration rapide, mains libres, jusqu’à 12 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml)
  • Fourni avec le NOUVEAU support de microtubes universel
  • Réglez le minuteur sur une durée allant jusqu’à 15 minutes ou en continu
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Moins coûteux que les appareils à ultrasons ou les homogénéisateurs
Applications :
  • Désintégration des cultures bactériennes pour l’isolement d’acides nucléiques et le traitement en aval
  • Broyage de tissus végétaux pour l’extraction d’ADN
  • Préparation de lysats cellulaires à partir de levures ou de champignons
  • Remise en suspension rapide des granulés
  • Dissolution de substances chimiques
Specifications
Vitesse de rotation 1000 à 2 850 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Capacité Microtubes
Capacité de tube 1,5/2 ml
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 122 mm
Poids (métrique) 4,3 Kg
Modèle SI-DD58
Comprend Support pour microtubes universel
Nbre de positions 12