Learn More
Corning™ Dissolvable Microcarriers
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7116304 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15823895
Marque: Corning™ 4989
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Corning™ Dissolvable Microcarriers are designed to simplify cell harvest, separation and concentration processes and are ideal for bioprocess scale-up.
  • Offer cell separations that are faster, gentler, and more convenient than other standard commercially available microcarriers
  • Comprised of polygalacturonic acid (PGA) polymer chains cross linked via calcium ions pre-coated with either denatured collagen or Corning Synthemax™ II to enhance cell attachment for optimal yield and viability
  • Dissolvable within 10 to 20 minutes using EDTA and pectinase for easy separation of cells from the actual microcarriers
  • Narrow size distribution (1.02-1.03 g/cm3 density, 200-300μm fully hydrated) and large surface area (5000cm2/g) result in a more homogenous culture
  • Optical clarity for visualizing cell morphology
  • Presterilized to Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Nonpyrogenic
  • Applications areas include cell therapy, vaccine production or large-volume adherent cell culture scale-up and cell banking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Glass vial
Surface de culture 5000 cm2/g
À utiliser avec (application) Large-volume adherent cell culture scale-up and cell banking
Traitement de surface Corning™ Synthemax II
Type de produit Dissolvable Microcarrier
Matériau Polygalacturonic acid (PGA) polymer chains cross linked via calcium ions
Taille des particules (métrique) 200 to 300 μm fully hydrated
Quantité 10 g
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt